Learn More
Aalborg™ Vanne de précision pour débitmètre en acier inox
La vanne de précision d’Aalborg™ pour débitmètre en acier inox est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
180.00€ - 246.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm |
---|---|
Type | Valve standard |
Code produit | Marque | Débit d’air | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11778368
|
Aalborg™
VM3-SV |
1 000°ml/min. | 26 ml/min |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11758368
|
Aalborg™
VM1-SV |
200°ml/min. | 6 ml/min |
246.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768368
|
Aalborg™
VM2-SV |
400°ml/min. | 12 ml/min |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788368
|
Aalborg™
VM4-SV |
2500°ml/min. | 80 ml/min |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708378
|
Aalborg™
VM6-SV |
21500°ml/min. | 650 ml/min |
180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une grande précision
- Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
- Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
- Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
- Les coques sont en acier inox, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm | |
Valve standard |