Learn More
Aalborg™ Vanne de précision pour débitmètre en acier inox
La vanne de précision d’Aalborg™ pour débitmètre en acier inox est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
Marque:  Aalborg™ VM6-SV
Code produit. 11708378
  • 180.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une grande précision
  • Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
  • Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
  • Les coques sont en acier inox, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
Spécification
21500°ml/min.
650 ml/min
Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm
Valve standard