Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard en acier inoxydable avec bouchon en liège
En acier inox. Les pinces pour statif standard en acier inox Bochem™ avec bouchon sont disponibles en deux types : rondes et coudées.
22.70€ - 36.15€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pince du support |
Matériau | Acier inox |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Jaw Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Jaw Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10008390
|
Bochem™
5406 |
25 mm | 25 mm | Mâchoire en corne |
22.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10413351
|
Bochem™
5401 |
25 mm | 25 mm | Rond |
22.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10637721
|
Bochem™
5404 |
80 mm | 80 mm | Rond |
36.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10464091
|
Bochem™
5402 |
40 mm | 40 mm | Rond |
24.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10384091
|
Bochem™
5408 |
60 mm | 60 mm | Mâchoire en corne |
27.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10160461
|
Bochem™
5407 |
40 mm | 40 mm | Mâchoire en corne |
28.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pince pour statif
- Acier inox
- Deux types : Mâchoires rondes et mâchoires coudées
Spécification
1 de chaque | |
Pince du support | |
Acier inox | |
150 mm |