Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard en acier inoxydable avec bouchon en liège
En acier inox. Les pinces pour statif standard en acier inox Bochem™ avec bouchon sont disponibles en deux types : rondes et coudées.
Marque:  Bochem™ 5404
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10637721
  • 36.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-09-2024
Description
  • Pince pour statif
  • Acier inox
  • Deux types : Mâchoires rondes et mâchoires coudées
Spécification
Spécification
1 de chaque
Acier inox
150 mm
80 mm
Pince du support
80 mm
Rond