Learn More
Nickel Electro™ Couvercle avec pignon en acier inoxydable
Maintenez la stabilité de la température du bain et réduisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle à pignon en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise la perte de chaleur et réduit l’évaporation.
Marque:  Nickel Electro™ SL4-38
Product Code. 12728908
  • 289.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Acier inoxydable
  • Poignée isolée
  • Minimise la perte de chaleur
  • Réduit l’évaporation
  • Contribue à maintenir la température du bain
Specifications
Specifications
Couvercle à gâbles en acier inoxydable
Bain à agitation de 38 L
Acier inoxydable
3 ans
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nickel Electro™ Couvercle avec pignon en acier inoxydable > S’utilise avec : Pour les bains à circulation et agitation de 38 L