Learn More
Buerkle™ Racleur en acier inoxydable
Le racleur a été spécialement conçu pour l’échantillonnage de substances cohésives, à pic et non à écoulement libre.
Marque: Buerkle™ 5347-0010
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Électro-poli
- Longueur totale de 1000 mm
Spécification
Grattoir | |
Autoclavable | |
Conçu pour l’échantillonnage de substances cohésives, à pic et non à écoulement libre |
Acier inoxydable (V4A) | |
10 mL | |
1000 mm |