Learn More
Buerkle™ Racleur en acier inoxydable
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Électro-poli
- Longueur totale de 1000 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Grattoir |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour l’échantillonnage de substances cohésives, à pic et non à écoulement libre |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |