Learn More
Endecotts™ Diviseur d’échantillons en acier inoxydable
Subdivisez des échantillons de matériaux en deux parties plus petites par un seul passage ou effectuez d’autres subdivisions par des passages multiples. Les diviseurs d’échantillons en acier inoxydable Endecotts™ sont idéaux pour les poudres fluides.
Marque:  Endecotts™ 1/2SSDSLOT
Code produit. 13425519
  • 1250.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Diviseur d’échantillons au motif de riffle pour tamis Endecotts
  • Chaque subdivision conserve les caractéristiques de l’échantillon original
  • Acier inoxydable avec largeurs de fente 6,35 mm (¼ po) ou 12,7 mm (½ po)
  • Convient pour une utilisation avec des produits chimiques en poudre, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des matériaux granulaires similaires
  • Fractionne l’échantillon en proportions analytiques
Spécification
Spécification
1500 mL
Acier inoxydable
1 de chaque
Séparateur d’échantillon
Pour échantillonner / tester des matières solides