Learn More
Endecotts™ Diviseur d’échantillons en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité:
300 mL
1500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Diviseur d’échantillons au motif de riffle pour tamis Endecotts
- Chaque subdivision conserve les caractéristiques de l’échantillon original
- Acier inoxydable avec largeurs de fente 6,35 mm (¼ po) ou 12,7 mm (½ po)
- Convient pour une utilisation avec des produits chimiques en poudre, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des matériaux granulaires similaires
- Fractionne l’échantillon en proportions analytiques
Spécification
Spécification
| Capacité | 1500 mL |
| Type de produit | Séparateur d’échantillon |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour échantillonner / tester des matières solides |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |