Learn More
Buerkle™ Récipient de sécurité en acier inoxydable
Le récipient de sécurité en acier inoxydable Buerkle™ offre une sécurité grâce au dispositif pare-flammes et à la valve de surpression.
1185.00€ - 1955.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15360605
|
Buerkle™
2601-4010 |
10 L | Languette, soupape de surpression | Stockage et transfert |
1420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15941602
|
Buerkle™
2601-6010 |
10 L | Languette, vanne de dépressurisation | Stockage et transfert |
1955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17104165
|
Buerkle™
2601-4025 |
25 L | Languette, vanne de dépressurisation | Stockage |
1685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15463375
|
Buerkle™
2601-5050 |
50 L | Bouchons à vis, vanne de dépressurisation | Stockage |
1185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Récipients de sécurité pour le stockage en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) avec une épaisseur de 0,8 mm pour les côtés
- Protection contre l’explosion grâce au pare-flammes et à la valve de surpression, aux joints en PTFE, les récipients ont un degré élevé de résistance aux produits chimiques
- L’équilibre des pressions s’obtient à partir d’environ 0,3 bar
- Une ventilation constante peut être réglée via un levier en plastique sur le bouchon à vis
Spécification
Acier inoxydable |