Learn More
Buerkle™ Récipient de sécurité en acier inox
Le récipient de sécurité en acier inoxydable Bürkle™ offre une sécurité grâce au dispositif pare-flammes et à la valve de surpression.
Marque: Buerkle™ 2601-6010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Récipients de stockage sécurisé en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) avec une épaisseur de 0,8 mm pour les côtés
- Protection contre l’explosion grâce au pare-flammes et à la valve de surpression, joints en PTFE, les récipients ont un degré élevé de résistance aux produits chimiques
- L’équilibre des pressions intervient à partir d’environ 0,3 bar
- Une aération constante peut être réglée grâce à un levier en plastique sur le bouchon à vis
Spécification
Récipient de sécurité | |
10 L | |
Acier inoxydable | |
330 mm |
Languette, vanne de dépressurisation | |
Stockage et transfert | |
Languette, vanne de dépressurisation et indicateur de niveau | |
260 mm |