Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en acier inoxydable
En acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale. La pelle PharmaScoop™ en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour la distribution et l’échantillonnage dans des environnements pharmaceutiques et hygiéniques.
Marque:  Sampling Systems™ A316-10
Code produit. 15809621
  • 54.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Des pelles de très haute qualité
  • Conçues pour un usage intensif
  • En acier inoxydable 316L
  • Surface lisse
  • Finition satinée
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Conformes GMP
Spécification
Spécification
Pelle à poudre
10 mL
25 mm
45 mm
Acier inoxydable (316L)
Finition brillante
75 mm
Nom du produit
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en acier inoxydable > Capacité : 10 ml