Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en acier inoxydable
En acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale. La pelle PharmaScoop™ en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour la distribution et l’échantillonnage dans des environnements pharmaceutiques et hygiéniques.
Marque: Sampling Systems™ A316-1000
Description
- Des pelles de très haute qualité
- Conçues pour un usage intensif
- En acier inoxydable 316L
- Surface lisse
- Finition satinée
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Conformes GMP
Spécification
Pelle à poudre | |
1 000 ml | |
110 mm | |
235 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Finition brillante | |
340 mm |