Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en acier inoxydable
En acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale. La pelle PharmaScoop™ en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour la distribution et l’échantillonnage dans des environnements pharmaceutiques et hygiéniques.
Marque:  Sampling Systems™ A316-1250
Code produit. 12937955
  • 121.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Des pelles de très haute qualité
  • Conçues pour un usage intensif
  • En acier inoxydable 316L
  • Surface lisse
  • Finition satinée
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Conformes GMP
Spécification
Spécification
Pelle à poudre
1250 mL
125 mm
195 mm
Acier inoxydable (316L)
Finition brillante
305 mm
Nom du produit
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en acier inoxydable > Capacité : 1250 ml