Learn More
Contec™ Système multiseaux en acier inoxydable
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Offre une souplesse maximale pour les opérations de nettoyage dans de nombreux environnements et dans le respect de divers protocoles de nettoyage. Le système multiseaux en acier inox Contectrade; peut être utilisé avec deux ou trois seaux de 5 gal. Il est léger, facile à manœuvrer et entièrement autoclavable. Il est spécialement conçu pour être compatible avec tous les balais-serpillères VertiKlean et Edgeless.
Marque:  Contec™ 2707
1785.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16681892
  • 2285.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Léger, en acier inoxydable et facile à manœuvrer, le système multi-seau offre une flexibilité maximale et peut être utilisé avec deux ou trois seaux de 7 gallons (27 L) selon les protocoles internes.
  • Un cadre extensible sort de l’avant du chariot entièrement autoclavable pour accueillir un seau supplémentaire, référence 2617.
  • Le chariot est équipé de roues silencieuses non marquantes.
  • Les seaux sont profonds et sans soudure, ce qui réduit le risque de contamination microbienne
  • Sa poignée amovible le rend pratique pour l’autoclavage et le stockage.
  • Le rebord supérieur des seaux permet de les soulever facilement.
  • Autoclavable à 121°C pendant 30 minutes
  • Le système multi-seau 2700 comprend une essoreuse à pression en acier inoxydable robuste compatible avec toutes les tailles de serpillères VertiKlean™, VertiKlean™ MAX™, QuickTask™et Edgeless™.
  • Le système multi-seau 2707 offre la possibilité de personnaliser le système avec la meilleure essoreuse correspondant aux protocoles internes. Le système est compatible avec deux options d’essoreuse à pression en acier inoxydable pour s’adapter à la fois aux serpillères à tête plate et à franges
Spécification
Spécification
Système multi-seau
Autoclavable
Idéal pour une utilisation dans les sciences de la vie, la microélectronique, les semi-conducteurs ou tout environnement de fabrication critique
Non stérile
Acier inoxydable
Reusable
Deux seaux de 7 gal, chariot à roulettes (options d’essoreuse vendues séparément)