Learn More
Contec™ Système multiseaux en acier inoxydable
Code produit. p-9217000 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de produit:
Système multi-seau
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11952415
Marque: Contec™ 2700
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre une souplesse maximale pour les opérations de nettoyage dans de nombreux environnements et dans le respect de divers protocoles de nettoyage. Le système multiseaux en acier inox Contectrade; peut être utilisé avec deux ou trois seaux de 5 gal. Il est léger, facile à manœuvrer et entièrement autoclavable. Il est spécialement conçu pour être compatible avec tous les balais-serpillères VertiKlean et Edgeless.
ulliOffre une grande souplesse grâce à la possibilité d’utiliser deux ou trois seaux de 5 gal (20 L)/liliLe cadre extensible sort à l’avant du chariot pour accueillir le troisième seau./liliLéger et facile à manœuvrer, avec des roues antirayures/liliLes seaux, l’essoreuse et le chariot sont fabriqués en acier inox électropoli de type 304 et sont entièrement autoclavables./liliLe rebord supérieur des seaux permet de les soulever facilement./liliEssoreuse descendante en acier inox robuste/liliCompatible avec toutes les tailles de serpillère VertiKlean et tous les styles de serpillères Edgeless/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système multi-seau
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Dimensions 66 x 60 x 92 cm (26 x 24 x 36 in)
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les sciences de la vie, la microélectronique, les semi-conducteurs ou tout environnement de fabrication critique
À utiliser avec (équipement) Serpillères Edgelesstrade;, système de lavage pour murs VertiKleantrade; et VertiKleantrade; MAXtrade;
Hauteur (impériale) 36 in
Hauteur (métrique) 92cm
Comprend Deux seaux de 7 gal, essoreuse, chariot avec roulettes, chariot
Longueur (impériale) 26 po
Longueur (métrique) 66cm
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 60 cm