Learn More
Cole-Parmer™ Hélices pour mélangeur en acier inoxydable
Utilisez ces hélices à trois pales seules ou fixez-en plusieurs sur un seul arbre pour une agitation complète. Les hélices pour mélangeur en acier inox sont parfaites pour les applications de mélange générales.
90.25€ - 96.93€
Spécification
À utiliser avec (application) | Mélange polyvalent |
---|---|
Quantité | 1 unité |
Type | Hélice pour mélangeur |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (métrique) du ventilateur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (métrique) du ventilateur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11720039
|
Cole-Parmer™
04552-55 |
Alésage : 10 mm | 51 mm |
90.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11789929
|
Cole-Parmer™
04552-50 |
Alésage : 8 mm | 51 mm |
90.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11820130
|
Cole-Parmer™
04552-60 |
Alésage : 8 mm | 76 mm |
96.93€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Les hélices sont fabriquées en acier inox 316 électropoli
Spécification
Mélange polyvalent | |
1 unité | |
Hélice pour mélangeur |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Hélices pour mélangeur en acier inoxydable