Learn More
Cole-Parmer™ Hélices pour mélangeur en acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Alésage : 10 mm
Alésage : 8 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
51 mm
76 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Les hélices sont fabriquées en acier inox 316 électropoli
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | Alésage : 10 mm |
| Diamètre (métrique) du ventilateur | 51 mm |
| À utiliser avec (application) | Mélange polyvalent |
| Quantité | 1 unité |
| Type | Hélice pour mélangeur |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction