Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas
3.75€ - 4.28€
Spécification
Quantité | 1 Pk. |
---|---|
Type de produit | Micro Spatula |
Largeur (métrique) de lame | 5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10594522
|
Usbeck Laborgeraete™
3302 |
150 mm |
3.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10126961
|
Usbeck Laborgeraete™
3303 |
185 mm |
4.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
1 Pk. | |
Micro Spatula | |
5 mm | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas