Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
185 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 Pk. |
| Type de produit | Micro Spatula |
| Largeur (métrique) de lame | 5 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 185 mm |