Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle en acier inox pour salle blanche, réglable
Permet de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
Marque: Fisherbrand™ 32 06 2231
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inoxydable
- Stérilisable pour les applications en salle blanche
- Manuel
- Autoclavables
Spécification
Pince à sertir de 32 mm | |
32 mm | |
Acier inoxydable | |
Autoclavable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle en acier inox pour salle blanche, réglable > Pour bouchons de 32 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu