Learn More
Sampling Systems™ Louches en acier inoxydable
Ces louches sont fabriquées en acier inoxydable hygiénique et sont idéales pour l’échantillonnage de produits liquides.
Marque:  Sampling Systems™ A324-120
Code produit. 12967955
  • 17.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Finition satinée
  • Fabrication sans fissure pour un nettoyage facile entre les lots
  • Gamme de tailles disponibles
Spécification
Spécification
Louche
120 ml
345 mm
Acier inox (AISI 304)
Échantillonnage de produits liquides