Learn More
Sampling Systems™ Louches en acier inoxydable
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
120 ml
150 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Finition satinée
- Fabrication sans fissure pour un nettoyage facile entre les lots
- Gamme de tailles disponibles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Louche |
| Matériau | Acier inox (AISI 304) |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage de produits liquides |
| Longueur (métrique) | 275 mm |