Learn More
Bochem™ Plateau de laboratoire en acier inox
Fabriqué par Bochem™ , le plateau de laboratoire en acier inoxydable est utile pour contenir et transporter des articles utilisés pour l’expérimentation en laboratoire.
Marque:  Bochem™ 8705
Code produit. 10537931
  • 188.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable
  • Angles ronds
  • Côtés en acier pour protéger le contenu
Spécification
Spécification
450 x 320 mm
80 mm
Acier inoxydable
270 mm, 320 mm
Rectangulaires
400 x 270 x 80 mm
400 mm, 450 mm
Plateau de laboratoire
1/boîte