Learn More
Bochem™ Plateau de laboratoire en acier inox
Code produit. p-8004962
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10150071
Marque: Bochem™ 8701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué par Bochem™ , le plateau de laboratoire en acier inoxydable est utile pour contenir et transporter des articles utilisés pour l’expérimentation en laboratoire.
  • Acier inoxydable
  • Angles ronds
  • Côtés en acier pour protéger le contenu
Spécification
Dimensions (L x l) 290 x 220 mm
Dimensions (L x l x H) 290 x 220 x 60 mm
Hauteur (métrique) 60 mm
Longueur (métrique) 250 mm, 290 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 180 mm, 220 mm
Quantité 1/boîte
Forme Rectangulaires