Learn More
Bochem™ Plateau de laboratoire en acier inox
Fabriqué par Bochem™ , le plateau de laboratoire en acier inoxydable est utile pour contenir et transporter des articles utilisés pour l’expérimentation en laboratoire.
Marque:  Bochem™ 8704
Code produit. 10303901
  • 150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable
  • Angles ronds
  • Côtés en acier pour protéger le contenu
Spécification
Spécification
560 x 385 mm
70 mm
Acier inoxydable
240 mm, 280 mm
Rectangulaires
400 x 280 x 70 mm
350 mm, 400 mm
Plateau de laboratoire
1/boîte