Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur
Ce bécher de laboratoire en acier inox durable est incassable et ne s’écaille pas, ce qui le rend adapté aux applications de laboratoire.
Marque: Nickel Electro™ 203
Description
- Bécher de laboratoire en acier inox durable
- Béchers en acier inox 304
- Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
- Conviennent aux applications de laboratoire depuis
- Toutes les surfaces sont non réactives
- Sans absorption
Spécification
77 mm | |
Acier inoxydable | |
Bec verseur |
550 ml | |
124 mm | |
Bécher |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.