Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur
Ce bécher de laboratoire en acier inox durable est incassable et ne s’écaille pas, ce qui le rend adapté aux applications de laboratoire.
Marque:  Nickel Electro™ 205
Code produit. 11439569
  • 111.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bécher de laboratoire en acier inox durable
  • Béchers en acier inox 304 
  • Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
  • Conviennent aux applications de laboratoire depuis 
  • Toutes les surfaces sont non réactives 
  • Sans absorption
Spécification
Spécification
100 mm
Acier inoxydable
Bec verseur
1250 ml
162 mm
Bécher
Nom du produit
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur > Capacité : 1.25L