Learn More
Bandelin Electronic™ Paniers d’insertion pour bains à ultrasons Sonorex™
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
Marque: Bandelin Electronic™ 3026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
- Disponibles pour une large gamme de capacités de réservoir
- Disponibles en plusieurs dimensions de maille
- Convient parfaitement au nettoyage de la verrerie technique, des tamis d’analyse, des instruments médicaux, des pièces métalliques, des composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Spécification
Insert panier | |
200 mm | |
Acier inoxydable | |
110 x 40 x 200 mm |
Ultrasonic Bath, RK/DT 103 H | |
110 mm | |
40 mm | |
K2CL |