Learn More
RETSCH Bol de broyage en acier inoxydable
Utilisez ces bols de broyage pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en acier inoxydable Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon à vis permettant un broyage étanche.
Marque: RETSCH 02.462.0057
Description
- Bols de broyage avec bouchon vissé
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Bol de broyage | |
1,5 ml | |
Pour MM 200 | |
Acier inoxydable |
Accessoires et services
-
RETSCH Billes de broyage en acier inoxydable BILLE ACIER INOX 5MMbille acier 5 mm. Code produit: 10539711 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés