Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1 de classe 1 pour vapeurs organiques
La cartouche A1 fait partie du grand choix de cartouches proposées pour offrir une protection contre de nombreux gaz et vapeurs dangereux dans de nombreuses applications. Cette gamme offre une haute qualité et une protection économique.
Marque: Honeywell™ N06575001L
Description
- Protection contre les vapeurs organiques
- Excellente efficacité de filtration sur une longue période de temps
- Profil plus bas et léger pour un confort optimal
- Le profil bas évite toute obstruction du champ de vision
- Le connecteur fileté est facile à fixer
Spécification
Cartouche en plastique de classe 1 | |
Protection contre les vapeurs organiques | |
73,9 g |
EPI de catégorie 3, Homologué CE, QA :ISO 9001/2000, Certification CE :2259, Attestation CE :2259, EN 2259 | |
6 paires/boîte, 8 boîtes/carton |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Cartouche en plastique A1 de classe 1 pour vapeurs organiques > Protection contre les vapeurs organiques
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu