Learn More
RETSCH Bol de broyage en acier inoxydable
Utilisez ces bols de broyage pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en acier inoxydable Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon à vis permettant un broyage étanche.
Marque:  RETSCH 01.462.0214
Code produit. 10232672
  • 1075.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bols de broyage avec bouchon vissé
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Spécification
Bol de broyage
35 mL
Pour broyeur mélangeur MM 301
Acier inoxydable
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
RETSCH Bol de broyage en acier inoxydable > Capacité : 35 ml ; pour broyeur-mélangeur MM 301