Learn More
Cole-Parmer™ Bécher style Griffin en acier inoxydable
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications. Les béchers de type Griffin en acier inox Cole-Parmer™ sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions. Les béchers sont dotés d’un rebord à versement facile pour moins de déversements.
75.34€ - 256.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Température (métrique) de fonctionnement max. | 426,7°C |
Type | Bécher |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11762315
|
Cole-Parmer™
07205-30 |
125 ml |
75.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11782315
|
Cole-Parmer™
07205-50 |
600 ml |
82.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11712335
|
Cole-Parmer™
07205-60 |
1200 ml |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11722335
|
Cole-Parmer™
07205-70 |
2000 ml |
137.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732335
|
Cole-Parmer™
07205-80 |
3000 ml | N/A | ||||||
11742335
|
Cole-Parmer™
07205-90 |
4000 ml |
256.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications.Les béchers de type Griffin en acier inox Cole-ParmerTM sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions.Les béchers sont dotés d’un rebord à versement facile pour moins de déversements.
Les béchers de style Griffin avec bec verseur ont une pleine capacité vers l’extrémité haute pour assurer une mesure précise.- Capacités de mélange durables et économiques
- En acier inox 304 de calibre moyen
- Non corrosif
- Faciles à nettoyer
Spécification
Acier inoxydable | |
426,7°C | |
Bécher | |
Stérile |