Learn More
Cole-Parmer™ Bécher style Griffin en acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
600 ml
1200 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications.Les béchers de type Griffin en acier inox Cole-ParmerTM sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions.Les béchers sont dotés d’un rebord à versement facile pour moins de déversements.
Les béchers de style Griffin avec bec verseur ont une pleine capacité vers l’extrémité haute pour assurer une mesure précise.
- Capacités de mélange durables et économiques
- En acier inox 304 de calibre moyen
- Non corrosif
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 155 mm |
| Capacité (métrique) | 4000 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 225 mm |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 426,7°C |
| Type | Bécher |
| Stérilité | Stérile |