Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à pignon en acier inoxydable Clifton™
Obtenez des résultats optimaux pour garder les échantillons dans un bain-marie exempt de contamination et économiser de l’énergie. Conçu pour une utilisation complète de toute la largeur d’un bain-marie Clifton™, les couvercles à pignon en acier inoxydable Clifton™ contribuent à réduire la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement.
Marque:  Nickel Electro™ SL1-8
Code produit. 11439519
  • 192.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour une utilisation complète de toute la largeur d’un bain-marie Clifton™
  • Permet de réduire l’évaporation
  • Permet de garder les échantillons dans un bain-marie exempt de contamination et d’économiser de l’énergie
  • Permet l’utilisation prolongée du bain, directement dans les bords du réservoir
  • La conception du couvercle garantit le retour de tous les condensats dans le bain
  • Poignées isothermes pour une utilisation sûre
  • Réduit la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement de votre bain-marie Clifton
  • La hauteur la plus basse du pignon est de 45 mm au-dessus du bain
Spécification
Spécification
Bains-marie avec et sans agitation de 8 et 10 L