Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à pignon en acier inoxydable Clifton™
Code produit. p-8012511 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains sans agitation de 2 et 4 L
Bains sans agitation de 5 et 14 L
Bains-marie avec et sans agitation de 22 et 28 L
Bains-marie avec et sans agitation de 8 et 10 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11429519
Marque: Nickel Electro™ SL14
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux pour garder les échantillons dans un bain-marie exempt de contamination et économiser de l’énergie. Conçu pour une utilisation complète de toute la largeur d’un bain-marie Clifton™, les couvercles à pignon en acier inoxydable Clifton™ contribuent à réduire la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement.
  • Conçu pour une utilisation complète de toute la largeur d’un bain-marie Clifton™
  • Permet de réduire l’évaporation
  • Permet de garder les échantillons dans un bain-marie exempt de contamination et d’économiser de l’énergie
  • Permet l’utilisation prolongée du bain, directement dans les bords du réservoir
  • La conception du couvercle garantit le retour de tous les condensats dans le bain
  • Poignées isothermes pour une utilisation sûre
  • Réduit la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement de votre bain-marie Clifton
  • La hauteur la plus basse du pignon est de 45 mm au-dessus du bain
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains sans agitation de 2 et 4 L
Matériau Acier inoxydable