Learn More
Feuille d’acier inoxydable, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041584.GH
70.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Stainless Steel | |
Silver -colored foil | |
MFCD00148499 | |
It is insoluble in water. | |
Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur |
Argent | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
100 x 100 mm | |
Odorless |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X04F011 | Certificat d’analyse | 15/09/2023 | 041584.GH,041584.FF,041584.FI |
Q25F024 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 041589.02,041584.GH,041584.FI |
D28T006 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 041589.02,041584.GH,041584.FI |
G24K20 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 041589.02,041584.GH,041584.FI |
J12Q004 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 041589.02,041584.GH,041584.FI |