Learn More
Feuille d’acier inoxydable, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824958
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
Code produit. 11318708
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041584.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stainless Steel
Couleur Argent
Aspect Silver -colored foil
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur
Formule moléculaire Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Numéro MDL MFCD00148499
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.