Learn More
Feuille d’acier inoxydable, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041584.FF
32.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11318708
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stainless Steel
Silver -colored foil
MFCD00148499
It is insoluble in water.
Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur
Argent
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
25 x 25 mm
Odorless