Learn More
asecos™ Bidon de dosage acier inoxydable
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
Marque: asecos™ 14747
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- avec robinet de dosage fin en acier inoxydable, y compris ventilation, joint PTFE, pare-flamme intégré (amovible) et anneau de protection en plastique
Spécification
1.3 gal. | |
Gray | |
5.71 in. | |
17.52 in. | |
4.41 lb. |
5 L | |
Acier inoxydable | |
145.00 mm | |
445.00 mm | |
2 kg |