Learn More
asecos™ Bidon de dosage acier inoxydable
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
126,00 mm
210,00 mm
240 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- avec robinet de dosage fin en acier inoxydable, y compris ventilation, joint PTFE, pare-flamme intégré (amovible) et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1.3 gal. |
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Couleur | Gray |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (impériale) | 9.21 in. |
| Largeur (métrique) | 234.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 4.96 in. |
| Hauteur (métrique) | 126,00 mm |
| Poids (impériale) | 5.73 lb. |
| Poids (métrique) | 2.6 kg |