Learn More
asecos™ Bidon de dosage acier inoxydable
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 14759
Code produit. 17816456
  • 490.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • avec robinet de dosage fin en acier inoxydable, y compris ventilation, joint PTFE, pare-flamme intégré (amovible) et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
5.3 gal.
Gray
6.89 in.
19.49 in.
9.70 lb.
20 L
Acier inoxydable
175.00 mm
495.00 mm
4.4 kg