Learn More
asecos™ Bidon de dosage acier inoxydable
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 14746
Code produit. 17806546
  • 259.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • avec robinet de dosage fin en acier inoxydable, y compris ventilation, joint PTFE, pare-flamme intégré (amovible) et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
0.7 gal.
Gray
5.71 in.
11.02 in.
3.31 lb.
2.5 L
Acier inoxydable
145.00 mm
280.00 mm
1.5 kg