Learn More
Buerkle™ Récipient de trempage en acier inoxydable
Récipient de trempage en acier inoxydable pour prélever des échantillons toutes couches à partir de réservoirs, de wagons-citernes, de cours d’eau, de stations de purification d’eau.
730.00€ - 1555.00€
Spécification
Type de produit | Récipient de trempage |
---|---|
Comprend | Vannes à débit facile |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Certifications/Conformité | DIN, catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1 |
À utiliser avec (application) | Réservoirs, wagons-citernes, cours d’eau, usines de purification d’eau |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10791211
|
Buerkle™
5365-1000 |
Laiton |
730.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10697671
|
Buerkle™
5365-2000 |
Acier inox (AISI 304) |
1555.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Grâce à Easy-Flow, le débit de la vanne est optimisé
- Poids élevé (2,1 kg) pour une descente plus rapide
- Contenu de 1000 ml
- Hauteur avec poignées 427 mm
- En laiton sans étincelles ou en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) pour la zone Ex
- Veuillez commander le câble de descente approprié en même temps
- Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
- Catégories d’explosion IIA, IIB et IIC
Spécification
Récipient de trempage | |
1 000 ml | |
Réservoirs, wagons-citernes, cours d’eau, usines de purification d’eau | |
427 mm |
Vannes à débit facile | |
DIN, catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1 | |
82 mm |