Learn More
Buerkle™ Récipient de trempage en acier inoxydable
Récipient de trempage en acier inoxydable pour prélever des échantillons toutes couches à partir de réservoirs, de wagons-citernes, de cours d’eau, de stations de purification d’eau.
Marque: Buerkle™ 5365-2000
1329.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.02380kg
Description
- Grâce à Easy-Flow, le débit de la vanne est optimisé
- Poids élevé pour une descente plus rapide
- Contenance : 1 000 ml
- Hauteur avec poignées : 427 mm
- Commander le câble de descente approprié en même temps
- Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
- Catégories d’explosion IIA, IIB et IIC
Spécification
Récipient de trempage | |
Vannes à débit facile | |
DIN, catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1 | |
82 mm |
Acier inox (AISI 304) | |
1 000 ml | |
Réservoirs, wagons-citernes, cours d’eau, usines de purification d’eau | |
427 mm |