Learn More
Agencinox™ Plateaux dentaires en acier inoxydable
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Plateaux dentaires en acier inox Agencinox™ idéaux pour une utilisation dans des environnements médicaux.
Marque:  Agencinox™ 1215
Code produit. 11701953
  • 34.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plateau rectangulaire
  • En acier inox
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
15 mm
Acier inoxydable
145 mm
Rectangulaires
205 mm
Plateau dentaire
Utilisé en dentisterie