Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de noyau en acier inoxydable
Peut être utilisé pour prélever des échantillons de matériaux en vrac qui peuvent facilement être coincés ou s’installer pendant l’échantillonnage en raison de leur forme de particules.
Marque: Buerkle™ 5310-0002
631.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Description
- Par rapport aux échantillonneurs standard de toutes couches pour les matériaux en vrac, l’échantillonneur à noyau en deux parties n’a pas de dimensions d’écart dans lesquelles le milieu peut se bloquer pendant qu’il est retiré
- Cela permet de prélever un échantillon approprié de poudres et de granulés à travers plusieurs couches, par exemple des billes de verre ou des poudres métalliques
- Acier inox AISI 316L
- Livraison : Échantillonneur de noyau (composé d’une tige de perçage et d’un tube de perçage), clip de fixation
- Insérez la tige de perçage dans le milieu d’échantillonnage
- Faites glisser le tube de perçage sur la tige de perçage
- Tirez l’échantillonneur principal vers l’extérieur par la tige de perçage et retirez l’échantillon
- Si nécessaire, fixez le tube de perçage avec le clip de fixation
Spécification
Échantillonneur pour matériaux en vrac | |
110 mL | |
Pour les matériaux en vrac qui deviennent facilement bloqués ou ortie | |
400 mm |
Acier inoxydable | |
Convient à une utilisation avec des produits alimentaires | |
25 mm |