Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de noyau en acier inoxydable
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
110 mL
230 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Par rapport aux échantillonneurs standard de toutes couches pour les matériaux en vrac, l’échantillonneur à noyau en deux parties n’a pas de dimensions d’écart dans lesquelles le milieu peut se bloquer pendant qu’il est retiré
- Cela permet de prélever un échantillon approprié de poudres et de granulés à travers plusieurs couches, par exemple des billes de verre ou des poudres métalliques
- Acier inox AISI 316L
- Livraison : Échantillonneur de noyau (composé d’une tige de perçage et d’un tube de perçage), clip de fixation
- Insérez la tige de perçage dans le milieu d’échantillonnage
- Faites glisser le tube de perçage sur la tige de perçage
- Tirez l’échantillonneur principal vers l’extérieur par la tige de perçage et retirez l’échantillon
- Si nécessaire, fixez le tube de perçage avec le clip de fixation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur pour matériaux en vrac |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Certifications/Conformité | Convient à une utilisation avec des produits alimentaires |
| À utiliser avec (application) | Pour les matériaux en vrac qui deviennent facilement bloqués ou ortie |
| Diamètre (métrique) du dessus extérieur | 15 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |