Learn More
Bochem™ Récipient en acier inox
Le récipient en acier inox Bochem™ est fabriqué en acier inox et est équipé de poignées sur le côté.
Marque:  Bochem™ 8346
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10020811
  • 1125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-10-2024
Description
  • Acier inoxydable
  • Doté de poignées
  • Couvercle compatible vendu séparément
Spécification
Spécification
400mm
600mm
Acier inoxydable 18/10
75 L