Learn More
Bochem™ Récipient en acier inox
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
270mm
300mm
400mm
450mm
Capacité (métrique):
20 L
25 L
75 L
100 l
Hauteur (métrique):
375mm
600mm
670mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- Doté de poignées
- Couvercle compatible vendu séparément
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 270mm |
| Hauteur (métrique) | 375mm |
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |